Learn More
Quecksilber(II)-nitrat- Lösung, 0.05 M Honeywell™
Artikelnummer. 15624160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15624160 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15624160 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 342921L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, 0.05 M Hg(NO3)2 (0.1 N), zur Bestimmung von Chlorid
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-nitratlösung
CAS 7783-34-8
Menge 1 l
Summenformel H2HgN2O7
Strukturformel Hg(NO3)2
MDL-Nummer MFCD00149736
UN-Nummer UN3082
Synonym Quecksilbernitrat-Monohydrat, Kupfer(II)-nitrathydrat, Quecksilber2+- Ionenhydrat-Dinitrat, Salpetersäure, Quecksilber2+-Salz, Monohydrat, Quecksilber(II)-nitratmonohydrat, 324.60 wasserfrei, Quecksilber2+-Dinitrathydrat, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
InChI-Schlüssel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Quecksilber(2+); Dinitrat; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 342.62
PubChem CID 3084029
Formelmasse 324.6 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M