Learn More
Quecksilber(II)-nitrat-Monohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-44748 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Artikelnummer. 10145080
Marke: Thermo Scientific Acros 213140500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-34-8
Summenformel H2HgN2O7
Molekulargewicht (g/mol) 342.62
MDL-Nummer MFCD00149736
InChI-Schlüssel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC-Name Quecksilber(2+);Dinitrat;Hydrat
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) nitrate monohydrate
Schmelzpunkt 77.0°C to 79.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftendes Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel Hg(NO3)2·H2O
Fieser 03,197; 10,254; 11,317
Merck Index 14, 5880
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 342.6
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.3
Dichte 4.3000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.