Learn More
Quecksilber(II)-iodid, ACS-Reagenz, rot, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12307213
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber(II)-iodid, ACS-Reagenz, rot, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12307213 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12307213
Marke: Thermo Scientific Acros 193505000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-29-0
Summenformel HgI2
Molekulargewicht (g/mol) 454.39
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-Name Diiodquecksilber
SMILES I[Hg]I
Spezifikation
Siedepunkt 354.0°C
Chemischer Name oder Material Mercury(II) iodide
Schmelzpunkt 259.0°C
Menge 500 g
Strukturformel HgI2
Fieser 02,50; 03,7
Merck Index 15,5946
Löslichkeitsinformationen (In potassium iodide soln.) Passes test
Formelmasse 454.39
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer193501000,193500250,193505000
ChargennummerA0463319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Artikelnummer193501000,193500250,193505000
ChargennummerA0459286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Artikelnummer193501000,193500250,193505000
ChargennummerA0392985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer193501000,193500250,193505000
ChargennummerA0409798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer193501000,193500250,193505000
Name des Produkts
Quecksilber(II)-iodid, ACS-Reagenz, rot, Thermo Scientific Chemicals >