Learn More
Mercury(II) Cyanide, TRC
Artikelnummer. 30180349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180349 1 g 1 Gramm
30180106 5 g 5 Gramm
30179940 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180349 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2255551G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-04-1
Summenformel C2HgN2
Molekulargewicht (g/mol) 252.62
Synonym Mercury Cyanide, Cianurina, Dicyanomercury, Mercuric Cyanide, Mercuric Cyanide, Mercury Dicyanide;
IUPAC-Name mercury(2+);dicyanide
SMILES [Hg+2].[C-]#N.[C-]#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) Cyanide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2CN.Hg/c2*1-2;/q2*-1;+2
Formelmasse 253.9768