Learn More
Mercury(II) Cyanide, TRC
Artikelnummer. 30180106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180106 5 g 5 Gramm
30180349 1 g 1 Gramm
30179940 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180106 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2255555G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 592-04-1
Summenformel C2HgN2
Molekulargewicht (g/mol) 252.62
Synonym Mercury Cyanide, Cianurina, Dicyanomercury, Mercuric Cyanide, Mercuric Cyanide, Mercury Dicyanide;
IUPAC-Name mercury(2+);dicyanide
SMILES [Hg+2].[C-]#N.[C-]#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Mercury(II) Cyanide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2CN.Hg/c2*1-2;/q2*-1;+2
Formelmasse 253.9768