Learn More
Mercury(II) Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mercuric chloride |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| Formelmasse | 271.9083 |