missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quecksilber(II)-chlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15602000 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15602000 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15602000 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2154655G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ACS-Reagenz, ≥99.5 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7487-94-7
Summenformel Cl2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 271.49
MDL-Nummer MFCD00011041
InChI-Schlüssel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-Name Dichlorquecksilber
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-chlorid
Menge 5 g
Strukturformel HgCl2
UN-Nummer 1624
Löslichkeitsinformationen Löslich in Diethylether, Essigsäure, Ethylacetat, Glycerin, Alkohol, Aceton (Salzform), Wasser
Formelmasse 271.5 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 1.3 mmHg (236 °C)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.