Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023673
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11438077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17472.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Quecksilberchlorid wird hauptsächlich als Katalysator für die Umwandlung von Acetylen in Vinylchlorid, der Vorstufe von Polyvinylchlorid eingesetzt. Es wird auch in der Fotografie, in Desinfektionsmitteln und Holzkonservierungsmitteln eingesetzt
Löslichkeit
Löslich in Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Reaktiv mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-94-7
Summenformel Cl2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 271.49
MDL-Nummer MFCD00011041
InChI-Schlüssel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-Name Dichlorquecksilber
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spezifikation
Siedepunkt 302°C
Chemischer Name oder Material Mercury(II) chloride
Schmelzpunkt 280°C to 282°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN1624
Merck Index 14,5876
Löslichkeitsinformationen Soluble in diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 271.5
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.859
Dichte 5.4