Learn More
Quecksilber(II)-Acetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424094
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11424094
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12478.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.68 g/mol
Mercury(II) acetate is used as a reagent to prepare organomercury compounds and to remove the acetamidomethyl protecting group in organic synthesis. It is also involved in the oxymercuration reactions as well as to prepare dithiocarbonates from thiocarboantes.It finds application as a catalyst in organic synthesis, pharmaceuticals and absorption of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quecksilber(II)-Acetat wird als Reagenz zur Herstellung von Quecksilberverbindungen und zum Entfernen der Acetamidomethylschutzgruppe in organischen Synthesen verwendet. Zudem Beteiligung an Oxymercurierungsreaktionen und bei der Herstellung von Dithiocarbonaten aus Thiocarboanten und Anwendung als Katalysator in organischen Synthesen, Pharmazeutika und Absorption von Ethylen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1600-27-7
Summenformel C4H6HgO4
Molekulargewicht (g/mol) 318.68
MDL-Nummer MFCD00012165
InChI-Schlüssel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC-Name Quecksilber(2+);diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Mercury(II) acetate
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Dichte 3.28
Strukturformel Hg(OOCCH3)2
Menge 100 g
UN-Nummer UN1629
Beilstein 3563831
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5873
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 318.68
Reinheit (%) ≥98%