Learn More
Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497727
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11497727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16268.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7782-86-7 | Hg2(NO3)2·2H2O
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quecksilber(I)-Nitrat-Dihydrat wird bei der Herstellung anderer Quecksilber(I)-Verbindungen verwendet. Es wirkt als Reduktionsmittel. Es wird für die Herstellung von Quecksilber(II)-Nitrat verwendet, wobei es mit verdünnter Salpetersäure aufbereitet wird, um Quecksilber durch Lichteinwirkung zu erhalten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Schwefel und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-86-7
Summenformel Hg2(NO3)2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00150812
Synonym Mercurous nitrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(I) nitrate dihydrate
Schmelzpunkt 70°C
Menge 1000 g
Strukturformel Hg2(NO3)2·2H2O
UN-Nummer UN1627
Merck Index 14,5896
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 561.22 (525.19 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 4.79
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercurous nitrate monohydrate