Learn More
Haleco™ Mercury Collection Kit
Artikelnummer. 11965295
Click to view available options
Typ:
Quecksilber-Reinigungsset
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11965295
Marke: Haleco™ CKT0000MZ
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Contains all of the basic elements needed for the collection of a spill or leak of mercury.
  • 2 absorbent sponges
  • 1 collection box for sponges with screw cap
  • 1 bottle of 500g of absorbent powder
Spezifikation
Typ Quecksilber-Reinigungsset
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleaning mercury spills and leaks
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mercury recovery kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: zinc