Learn More
Quecksilberbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mercuric bromide |
| CAS | 7789-47-1 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | Hg Br2 |
| Synonym | Mercury(II) dibromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Br[Hg]Br |
| IUPAC-Name | Dibromoquecksilber |
| Molekulargewicht (g/mol) | 360.4 |
| Formelmasse | 359.8073 |