missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Quecksilber für AAS 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12933165
Verfügbar ab: 28-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons

Quecksilber für AAS 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. p-7115321 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12933165

Marke: Fisher Chemical B 024 100

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Spezifikation

Lösung enthält HNO3
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1028601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerB 024 100
Chargennummer1019191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 ArtikelnummerB 024 100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Mercury (Hg) 1000mg/l in HNO3 10%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Quecksilber für AAS 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt