Learn More
Quecksilbertrifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30457127
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30457127 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7860301G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercuric Trifluoroacetate
CAS 13257-51-7
Summenformel 2(C2HF3O2) . Hg
Menge 1 g
Synonym Bis(trifluoroacetato)mercury, Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercury Bis(trifluoroacetate), Mercury(2+) Trifluoroacetate, Mercury(II) Bis(trifluoroacetate), Mercury(II) Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid Mercury(2+) Salt
InChI-Formel InChI=1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);
SMILES [Hg].OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Quecksilber; 2,2,2-Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 426.62
Formelmasse 429.9564