Learn More
Quecksilbertrifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30457243
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30457243 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457243 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT786030100MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercuric Trifluoroacetate
CAS 13257-51-7
Summenformel 2(C2HF3O2) . Hg
Menge 100 mg
Synonym Bis(trifluoroacetato)mercury, Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercury Bis(trifluoroacetate), Mercury(2+) Trifluoroacetate, Mercury(II) Bis(trifluoroacetate), Mercury(II) Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid Mercury(2+) Salt
InChI-Formel InChI=1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);
SMILES [Hg].OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Quecksilber; 2,2,2-Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 426.62
Formelmasse 429.9564