Learn More
Quecksilbertrifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30454513
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454513 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454513 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT786030500MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercuric Trifluoroacetate
CAS 13257-51-7
Summenformel 2(C2HF3O2) . Hg
Menge 500 mg
Synonym Bis(trifluoroacetato)mercury, Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercury Bis(trifluoroacetate), Mercury(2+) Trifluoroacetate, Mercury(II) Bis(trifluoroacetate), Mercury(II) Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid Mercury(2+) Salt
InChI-Formel InChI=1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);
SMILES [Hg].OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Quecksilber; 2,2,2-Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 426.62
Formelmasse 429.9564