Learn More
Mercaptopurin-Monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18042120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18042120 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18042120 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1537.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Mercaptopurin-Monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Mercaptopurine monohydrate
CAS 6112-76-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Mercaptopurine monohydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H4 N4 S . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 6H-Purine-6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-, hydrate (1:1), 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate (9CI), Purine-6-thiol, monohydrate (8CI), 6-Mercaptopurine monohydrate, 9H-Purine-6-thiol hydrate, Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, Azathioprine Impurity B as Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
SMILES O.Sc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC-Name 7H-Purin-6-thiol;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 170.19
Menge 250 mg
Formelmasse 170,0262 g/mol