Learn More
β-Mercaptoethylaminhydrochlorid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10666765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10666765 25 g Bernsteinfarbiges Glas 25 Gramm
10174904 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
10586764 100 g Bernsteinfarbiges Glas 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666765 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP266425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
β-Mercaptoethylamin-HCl wird als Antioxidans in mehreren biochemischen Verfahren verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-57-0
Summenformel C2H8ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 113.60
MDL-Nummer MFCD00012904
InChI-Schlüssel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
IUPAC-Name 2-Aminoethanthiol; Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Mercaptoethylamine Hydrochloride
Schmelzpunkt 66°C
Farbe Weiß
pH 3.3 to 5.0
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 25 g
Merck Index 15, 2776
Formelmasse 113.61
Reinheit (%) ∼98%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.