Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | β-Mercaptoethylamninhydrochlorid |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ∽98% |
| Menge | 100 g |
| IUPAC-Name | 2-Aminoethanthiol; Hydrochlorid |
| Formelmasse | 113.6 |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- beta-MERCAPTOETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: mercaptamine hydrochloride