Learn More
β-Mercaptoethylamin Hydrochlorid, ∽98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11378569 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378569 5 g -
11398569 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378569 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210099505
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 156-57-0
Summenformel C2H8ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 113.60
MDL-Nummer MFCD00012904
InChI-Schlüssel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∽ 98%
Menge 5 g
IUPAC-Name Wasserstoff-2-aminoethan-1-thiolchlorid
Formelmasse 113.6
Physikalische Form Pulver