Learn More
Mercaptoessigsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 125430025
Additional Details : CAS : 68-11-1 Gewicht : 4.81250kg Transport : UN number : 1940 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 2.5L |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
68-11-1 | |
92.11 | |
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N | |
1133 | |
2-Sulfanylessigsäure |
C2H4O2S | |
MFCD00004876 | |
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio | |
CHEBI:30065 | |
C(C(=O)O)S |
Spezifikation
Mercaptoacetic acid | |
126°C | |
Glasflasche | |
1.325 | |
220.0°C | |
-16.0°C | |
68-11-1 | |
C2H4O2S | |
MFCD00004876 | |
15, 9489 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and benzene | |
C(C(=O)O)S | |
92.11 | |
CHEBI:30065 | |
Flüssig |
1.3250g/mL | |
Authentic | |
1.5030 to 1.5050 | |
6.55 Pas (20°C) | |
Farblos | |
2.5L | |
97.5% min. (Iodimetry) | |
HSCH2CO2H | |
01,1153; 07,366 | |
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio | |
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N | |
2-Sulfanylessigsäure | |
1133 | |
92.11 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- Mercaptoacetic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.