missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mequitazin, TRC

Artikelnummer. 30009676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009676 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009676 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22511010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 29216-28-2
Summenformel C20 H22 N2 S
Molekulargewicht (g/mol) 322.47
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
IUPAC-Name 10-(1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-ylmethyl)Phenothiazin
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mequitazine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
Formelmasse 322.1504
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.