Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mequitazin
Artikelnummer. 17281282 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17281282 1 g 1 Gramm
17291282 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281282 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466930010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29216-28-2
Summenformel C20H22N2S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mequitazin
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol, Ethanol
Schmelzpunkt 148,0 °C
Formelmasse 322,47
InChI-Schlüssel HOKDBMAJZXIPGC-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 10-({1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}methyl)-10H-phenothiazine
Molekulargewicht (g/mol) 322.47