Learn More
Meptyldinocap-Phenol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315230 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315230 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14895050AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meptyldinocap-phenol
CAS 3687-22-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Meptyldinocap-phenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H20 N2 O5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,4-Dinitro-6-Octan-2-ylphenol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 296.32
Menge 1 mL
Formelmasse 296,1372 g/mol