Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mephenytoin
Artikelnummer. 17201272 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 17201272
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466691000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-12-4
Summenformel C12H14N2O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mephenytoin
Menge 100 mg
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: Unlöslich.
Schmelzpunkt 135,0 bis 137,0 °C
Formelmasse 218,25
InChI-Schlüssel GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 5-ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol) 218.26