Learn More
Menthoxypropan-1,2-diol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Menthoxypropane-1,2-diol |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H26O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)16-8-11(15)7-14/h9-15H,4-8H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 230.1882 |