Learn More
Menthon (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30010729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010729 50 g 50 Gramm
30005381 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM21913050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10458-14-7
Summenformel C10 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym Menthone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone (ACI), p-Menthan-3-one (8CI), 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanone, NSC 113134, NSC 9280
IUPAC-Name 5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Menthone
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Formelmasse 154.1358