Learn More
(-)-Menthon (enthält bis zu 15 % D-Menthon), TRC
Artikelnummer. 30467205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467205 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467205 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1995505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Menthone
CAS 14073-97-3
Summenformel C10H18O
Menge 5 g
Synonym Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S,5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S-trans)-, p-Menthan-3-one, (1R,4S)-(-)- (8CI), (-)-Menthone, (1R,4S)-Menthone, (1R,4S)-p-Menth-3-one, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-(-)-Menthone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, l-Menthone, trans-(-)-p-Menthan-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
IUPAC-Name (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Formelmasse 154.136