Learn More
Menthon, Isomerengemisch, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10377050 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10377050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125411000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Menthone
Namenshinweis 90%
CAS 10458-14-7
Schmelzpunkt -6°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 207°C
Flammpunkt 69°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H18O
Brechungsindex 1.4500 to 1.452
MDL-Nummer MFCD00062998
Menge 100 g
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 10, 5663
Relative Dichte 0.89
Synonym isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
InChI-Schlüssel NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
IUPAC-Name 5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
PubChem CID 6986
ChEBI CHEBI:36742
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Menthone, mixture of isomers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.