Learn More
Menadion, Mikromol™
Beschreibung
Menadion
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vitamin K3 (Menadione) |
| CAS | 58-27-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Vitamin K3 (Menadione) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H8 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Phytomenadione Imp. A (EP), Menadione, 2-methylnaphthalene-1,4-dione, Phytomenadione Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-Name | 2-Methylnaphthalin-1,4-Dion |
| Mehr anzeigen |