Learn More
Uvex™ Herren-T-Shirt 7459 – aschgrau
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- T-Shirt-Modell 7459
- Aschgrau
- Melange Art.-Nr. 88163
- Material: 100 % gekämmte Baumwolle
- 145 g/m² Single-Jersey, Admix Viskose ca. 15 %, T-Shirt mit klassischem Schnitt aus gekämmter Baumwolle und Single-Jersey.
- Kragenband
- Elastischer Kragen
- Farbstabil und pflegeleicht
- Größe: XS bis 6XL
- Pflegeanleitung: Bei 60 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, nicht im Wäschetrockner trocknen
Spezifikation
Größe | Größe 3X |
Geschlecht | Herren |
Farbe | Grau |
Einwegprodukt | Nein |
Dicke | 140 g/m² |