Learn More
Fisherbrand™ Laborkittel aus Poly/Baumwolle fur Herren
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Länge (angloamerikanisch):
41,7 in.
42,5 in.
43,3 in.
44.1 Zoll
44.9 Zoll
45.7 Zoll
46,5 in.
47.2 Zoll
48.0 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus 65/35 Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Eine Brusttasche links außen, zwei untere Taschen außen
- Standardmäßiger spitzer Kragen
- Druckknopfleiste vorne
- Gerade Bündchen
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | Größe 2X |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Polycotton |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
| Stulpenform | Offen |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Taschen | 3 |
| Mehr anzeigen |