Learn More
Alexandra™ Herren-Laborkittel mit verdeckter Druckknopfleiste, Hellblau
Artikelnummer. 15832194
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 cm
108 cm
116 cm
124 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Brustkorb unitSize
15832194 100 cm 1 Stück
15852194 108 cm 1 Stück
15872194 116 cm 1 Stück
15882194 124 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15832194 Lieferant Alexandra™ Lieferanten-Nr. WL1PB100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Herren-Mantel mit Nietenbesatz und drei praktischen Taschen sowie verdeckter Nietenfront für einen professionellen Look. Strapazierfähiger Polyester-/Baumwollstoff. Das D-förmige Teil im Halsbereich kann zur Anzeige eines Barcodes verwendet werden, um den Waschvorgang zu vereinfachen.
  • Concealed stud front
  • Two hip pockets one chest pocket
  • Back vent
  • Machine washable and industrially launderable
  • Length 100cm / 39 in.
  • Fabric Weight: 245gsm (210gsm white)
  • 67% polyester/33% cotton
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Medium
Geschlecht Herren
Material Polycotton
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Modell WL1
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 40 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 100 cm
Gewicht (metrisch) 245 gsm