Learn More
Uvex™ Men Jacket 7423-Graphite
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Material 1: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, 230 g/m² Material 2: 92 % Polyester, 8 % Elasthan Material 3: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m²
- „High rise“ Armkonstruktion für mehr Bewegungsfreiheit
- Stehkragen mit Reißverschluss vorne, Brusttasche und Seitentaschen
- Größen: S bis 6XL
- Pflegeanleitung: Waschgang 60 °C, nicht chemisch reinigen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln
Spezifikation
Größe | Groß |
Geschlecht | Herren |
Farbe | Grau |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |