Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-White
Artikelnummer. p-7231939 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17205721
Marke: Uvex™ 8826012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Herrenmantel
  • Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % Antistatik- fasern, 245 g/m²
  • Farbe: weiß
  • Höchster Schutz dank Antistatik-
  • fasern – optimale Ladungsreduzierung
  • Lange Ärmel
  • Brusttasche links
  • Zwei Seitentaschen
  • Standards herunterklappbarer Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Größen: XS-6XL
  • Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
  • Normale Wäsche 60 °C, nicht bleichen, bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen, Bügeleisen: 2 Punkte, chem.
  • Reinigung mit Perchlorethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Extragroß
Geschlecht Herren
Material Polyester, Cotton
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Tunnelized Elastic
Einwegprodukt Nein
Sterilität Unsteril
Widerstand None
Modell Standard Length
Anzahl Taschen 2
Dicke 245 g/m2