Beschreibung
- Herrenmantel
- Materialzusammensetzung: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % antistatisches Material. Fasern, 245 g/m²²
- Farbe: weiß
- Höchster Schutz dank Antistatik-
- fasern – optimale Ladungsreduzierung
- Lange Ärmel
- Brusttasche links
- Zwei Seitentaschen
- Standards für umklappbare Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Größen: XS-6XL
- Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
- Normalwäsche 60 °C, nicht bleichen, Trockner bei niedriger Temperatur, Bügeln auf Stufe 2, chemisch reinigen.
- Reinigung mit Perchlorethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Polyester, Baumwolle |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Stulpenform | Eingefasster Gummizug |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Keine |
| Mehr anzeigen |