Learn More
Veolia Water Systems OSMOSE MEMBRAN PRIMA /OPTION PRIMA/OPTION
Click to view available options
:
Für Prima/Option
Beschreibung
- RO-Membranen entfernen Wasserverunreinigungen, die einen Durchmesser von weniger als 1 nm aufweisen
- Sie entfernen in der Regel über 99 % der ionischen Kontamination, die meisten organischen Verunreinigungen und nahezu alle Partikelkontaminationen.
- Kompatibel mit BIOPURE 7/15, MEDICA-D 7/15, MEDICA-R 7/15, MEDICA-S 7/15, PURELAB Option-E 5/10, PURELAB Option-Q, PURELAB Option-R 7/15, PURELAB Option-S 7/15, PURELAB Prima 7/15/30, PURELAB Pulse 1/2
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 7,5 l/h |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung von Wasserverunreinigungen mit einem Durchmesser von weniger als 1 nm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BIOPURE 7/15, MEDICA-D 7/15, MEDICA-R 7/15, MEDICA-S 7/15, PURELAB Option-E 5/10, PURELAB Option-Q, PURELAB Option-R 7/15, PURELAB Option-S 7/15, PURELAB Prima 7/15/30, PURELAB Pulse 1/2 |
| Typ | Umkehrosmosemembran |