Learn More
Gibco™ MEM, HEPES, ohne Glutamin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11544456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11544456 500 ml 500 Milliliter
11554456 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11544456 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 32360026
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MEM, HEPES, ohne Glutamin
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie adhärenter Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten verwendet werden. Wir bieten eine Vielzahl von Gibco™ MEM-Modifikationen für eine Reihe von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle basierte auf seiner früheren Formulierung Basal Medium Eagle (BME). Es folgten viele weitere Modifikationen von MEM, darunter ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM und Temin ’s Modifizierung. MEM ist mit Earle-’Salzen zur Verwendung in einem CO2- Inkubator oder mit Hanks-Salzen zur Verwendung ohne CO2 erhältlich. Dieses Produkt wird mit Earle'’s Salzen hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts: Zur
In-vitro -Diagnostik. VORSICHT: Nicht zur therapeutischen Anwendung am Menschen oder Tier. Eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung kann einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Anlage in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standard. Für eine kontinuierliche Lieferkette bieten wir ein vergleichbares Produkt an. Gibco™ MEM-Produkt, hergestellt in unserem Werk in Grand Island. Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standards.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher muss MEM ergänzt werden, üblicherweise mit 10% fötalem Kälberserum (FBS). MEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2,2 g/L) und benötigt daher eine 5-10% –CO2 - Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Minimum Essential Medium
Mit Additiven Phenolrot, HEPES
Ohne Additive Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 500 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
pH 7,0 bis 7,4
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Minimum Essential Medium, 500 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,0 bis 7,4, mit HEPES, Phenolrot, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 280 bis 320 mOsm/kg, für Säugetierzellkulturen