Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie adhärenter Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten verwendet werden. Wir bieten eine Vielzahl von Gibco™ MEM-Modifikationen für eine Reihe von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle basierte auf seiner früheren Formulierung Basal Medium Eagle (BME). Es folgten viele weitere Modifikationen von MEM, darunter ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM und Temin ’s Modifizierung. MEM ist mit Earle-’Salzen zur Verwendung in einem CO2- Inkubator oder mit Hanks-Salzen zur Verwendung ohne CO2 erhältlich. Gibco™ MEM mit GlutaMAX™ Das Nahrungsergänzungsmittel minimiert die Bildung von toxischem Ammoniak und verbessert die Zelllebensfähigkeit und das Zellwachstum in einer einfach anzuwendenden Form. Dieses Produkt wird mit Earle'’s Salzen hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts: Zur
In-vitro -Diagnostik. VORSICHT: Nicht zur therapeutischen Anwendung am Menschen oder Tier. Eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung kann einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Anlage in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standard. Zur Sicherstellung der Kontinuität der Lieferkette bieten wir ein identisches Gibco™ MEM-Produkt, hergestellt in unserem Werk in Grand Island. Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standards.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher muss MEM ergänzt werden, üblicherweise mit 10% fötalem Kälberserum (FBS). MEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2,2 g/L) und benötigt daher eine 5-10% –CO2 - Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle basierte auf seiner früheren Formulierung Basal Medium Eagle (BME). Es folgten viele weitere Modifikationen von MEM, darunter ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM und Temin ’s Modifizierung. MEM ist mit Earle-’Salzen zur Verwendung in einem CO2- Inkubator oder mit Hanks-Salzen zur Verwendung ohne CO2 erhältlich. Gibco™ MEM mit GlutaMAX™ Das Nahrungsergänzungsmittel minimiert die Bildung von toxischem Ammoniak und verbessert die Zelllebensfähigkeit und das Zellwachstum in einer einfach anzuwendenden Form. Dieses Produkt wird mit Earle'’s Salzen hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts: Zur
In-vitro -Diagnostik. VORSICHT: Nicht zur therapeutischen Anwendung am Menschen oder Tier. Eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung kann einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Anlage in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standard. Zur Sicherstellung der Kontinuität der Lieferkette bieten wir ein identisches Gibco™ MEM-Produkt, hergestellt in unserem Werk in Grand Island. Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standards.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher muss MEM ergänzt werden, üblicherweise mit 10% fötalem Kälberserum (FBS). MEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2,2 g/L) und benötigt daher eine 5-10% –CO2 - Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Minimum Essential Medium |
| Mit Additiven | GlutaMAX, HEPES, Phenolrot |
| Ohne Additive | Ohne Natriumpyruvat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
| Menge | 500 ml |
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß Norm ISO 13485, FDA |
| pH | 7,1 bis 7,3 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Mehr anzeigen |