Beschreibung
- MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primäre Ratten-Astrozyten und menschliche Melanomzellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Chemisch definiert, Ohne animalischen Ursprung |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | MEM-Zellkulturmedien |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Phenolrot |
| Ohne Additive | Keine Ribonukleoside |
| Menge | 500 mL |
| Culture Type | Monolayer-Kultur |