Learn More
Hecht Karl™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Artikelnummer. 10033881
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10033881 90 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10033881 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 43005010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.18 CHF
    6.87 CHF / 100 Stück
    Sparen 4.31 CHF
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Enthält 100 in einem Glasfläschchen
Länge (metrisch) 90 mm
Verpackungsmenge 100/Packung