Learn More
Meloxicam, Thermo Scientific™
86.14 CHF - 266.57 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 71125-38-7
Summenformel C14H13N3O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 351.40
MDL-Nummer MFCD00868752
InChI-Schlüssel DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonym meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
PubChem CID 54677470
ChEBI CHEBI:6741
IUPAC-Name (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
SMILES CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15473369
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60635.06
5g
86.14 CHF
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15483369
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60635.14
25g
266.57 CHF
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water (22 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), DMF, acetone(slightly soluble), ethanol(slightly soluble), and methanol(slightly soluble).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, heat.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
71125-38-7
351.40
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
54677470
(3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
C14H13N3O4S2
MFCD00868752
meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
CHEBI:6741
CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Spezifikation
Meloxicam
C14H13N3O4S2
UN2811
meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
(3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
54677470
351.39
71125-38-7
MFCD00868752
14,5826
Soluble in water (22mg/ml),DMSO (25mg/ml),DMF,acetone(slightly soluble),ethanol(slightly soluble),and methanol(slightly soluble).
CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
351.40
CHEBI:6741
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0702000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold