Learn More
Melezitose-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30470558
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470558 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470558 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM21540025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melezitose Monohydrate
CAS 10030-67-8
Summenformel C18 H32 O16 . H2O
Menge 25 g
Synonym O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside Monohydrate, O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside Monohydrate, O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl-D-glucoside Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
SMILES O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydrofuran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 522.45236
Formelmasse 522.1796