Learn More
Meldrums Acid, TRC
Artikelnummer. 30475063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475063 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475063 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM21525010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meldrum's Acid
CAS 2033-24-1
Summenformel C6 H8 O4
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OC(=O)CC(=O)O1
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-4,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
Formelmasse 144.0423