Learn More
Melatonin, TRC
Artikelnummer. 18030190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18030190 1 g 1 Gramm
18023500 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18030190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2150001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-31-4
Summenformel C13 H16 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
Synonym Melatonin, Acetamide, N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]- (9CI, ACI), Acetamide, N-[2-(5-methoxyindol-3-yl)ethyl]- (6CI, 8CI), N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide (ACI), 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melaxen, Melovine, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, NSC 113928, NSC 56423, Regulin, Slenyto
IUPAC-Name 2-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Ethyl]Acetamid
SMILES COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melatonin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Formelmasse 232.1212
Reinheit (%) >95%