Learn More
Melatonin 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463950 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463950 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1373.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melatonin
CAS 73-31-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Melatonin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H16 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Melatonin, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]-acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melovine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, NSC 113928, NSC 56423, Regulin
InChI-Formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
IUPAC-Name 2-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Ethyl]Acetamid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
Menge 1 mL
Formelmasse 232,1212 g/mol