missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melanocortin-3 R/MC3R Antibody (345404), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB3737PEATT594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Melanocortin-3 R/MC3R Monoclonal antibody specifically detects Melanocortin-3 R/MC3R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| Melanocortin-3 R/MC3R | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 345404 | |
| Flow Cytometry | |
| BMIQ9, MC3, MC3-R, melanocortin 3 receptor, melanocortin receptor 3, OB20, Obesity quantitative trait locus, OQTL | |
| Y3 rat myeloid cell line transfeced with mouse Melanocortin 3R/MC3R | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 4159 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur