missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melanocortin-1 R/MC1R Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-03527-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Melanocortin-1 R/MC1R Polyclonal specifically detects Melanocortin-1 R/MC1R in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Melanocortin-1 R/MC1R | |
| Polyclonal | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| CMM5, MC1-R, melanocortin 1 receptor (alpha melanocyte stimulating hormone receptor), Melanocortin receptor 1, melanocyte-stimulating hormone receptor, melanotropin receptor, MSHR, MSH-RMGC14337, SHEP2 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-80 of human Melanocortin-1 R/MC1R (NP_002377.4). | |
| 100 μL | |
| GPCR, Neuroscience | |
| 4157 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur