Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (MLANA/8365R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
330.00 CHF - 609.00 CHF
Spezifikation
Antigen Melan-A/MART-1
Klon MLANA/8365R
Konzentration 0.2 mg/ml
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18689844
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20566-100ug
100 μg
609.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18620454
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20566-20ug
20 μg
330.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Melan-A/MART-1
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
10mM PBS with 0.05% BSA
2315
IgG κ
Protein A or G purified
MLANA/8365R
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Recombinant fragment corresponding to the N-terminus of human Melan-A/MART-1 protein
Primary
Store at 4&drg;C. Do not freeze.