Learn More
VITLAB™ Reibschale, MF, weiß, mit Ausguss, 300ml, D=125mm, H=75mm
Artikelnummer. 15712006
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300mL
Unit Size:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
15712006 300mL 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15712006 Supplier VITLAB™ Supplier No. 72898
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 125mm
Material Melamin-Formaldehyd
Höhe (metrisch) 75mm
Typ Mörser mit Ausguss
Kapazität (metrisch) 300mL